missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MICAL1 Antibody (OTI6H4), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18125246 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18125246 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18125246

Marca: Novus Biologicals NBP272670IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MICAL1 Monoclonal specifically detects MICAL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MICAL1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6H4
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CasL interacting molecule, DKFZp434B1517, FLJ11937, FLJ21739, MICALMolecule interacting with CasL protein 1, microtubule associated monoxygenase, calponin and LIM domain containing 1, NEDD9 interacting protein with calponin homology and LIM domains, NEDD9-interacting protein with calponin homology and LIM domains, NICALMICAL-1
Símbolos de los genes MICAL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human MICAL1 (NP_073602) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64780.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.