missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ MIC3

Código de producto. 16292230
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16292230

Marca: Abnova™ P5175.500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Used for SDS-PAGE

Especificaciones

Número de acceso Q9GRG4
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Lyophilized
ID de gen (Entrez) 7901253
Peso molecular 35kDa
Nombre MIC3 (Toxoplasma Gondii) Recombinant Protein
Método de preparación Escherichia coli expression system
Método de purificación Ion exchange column and HPLC reverse phase column
Cantidad 500 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C on dry atmosphere. After reconstitution with distilled water, store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Nombre común MIC3
Símbolo de gen NULL
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión Escherichia coli expression system
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >90% by SDS-PAGE
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado