missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC Class II RT1B Antibody (OX-6), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18758680 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
250 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18758680 0.25 mL 250 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18758680 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10065541C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MHC Class II RT1B Monoclonal antibody specifically detects MHC Class II RT1B in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry Free-Floating, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MHC Class II RT1B
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OX-6
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DMA, DMB, DP beta 1, DPB 1, DPB1, DRB, HLA class II histocompatibility antigen DM beta chain, HLA DMB, HLA DPB1, HLADM, HLADP1B, Major histocompatibility complex class II, Major histocompatibility complex class II DP beta 1, MHC class II antigen DMB, MHC DPB1, RING6, RING7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rat thymocyte membrane glycoproteins
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24738
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.