missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC class II (I-A/I-E) Antibody (MK-D6), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18521797 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18521797 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18521797

Marca: Novus Biologicals NBP308856AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MHC class II (I-A/I-E) Monoclonal antibody specifically detects MHC class II (I-A/I-E) in Mouse, Human (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MHC class II (I-A/I-E)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon MK-D6
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E-alpha-f;H-2 class II histocompatibility antigen, E-K alpha chain;H-2 class II histocompatibility antigen, E-U alpha chain;H-2E;H2-Ea;H-2Ea;H2-Ea-ps;I;Ia;Ia3;Ia-3;I-E;I-Ealpha;MHC-H2-Ea
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Spleen cells from B10.D2 mice
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100504404
Especies diana Mouse, Human (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.