missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC Class II Antibody (M5/114), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18121882 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18121882 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18121882 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP221789AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

MHC Class II Monoclonal specifically detects MHC Class II in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MHC Class II
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon M5/114
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen class II histocompatibility antigen, M alpha chain, D6S222E, DMA, HLA class II histocompatibility antigen, DM alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DM alpha, MHC class II antigen DMA, Really interesting new gene 6 protein, RING6HLADM
Símbolos de los genes HLA-DMA
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Activated C57BL/6 mouse spleen cells
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Major Histocompatibility Complexes, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3108.0
Especificidad de la prueba The rat monoclonal antibody M5/114 reacts with murine MHC class II glycoproteins. It recognizes a shared determinant on I-Ab, I-Ad, I-Aq, and I-Ed, I-Ek alloantigens, but it does not react with I-Af, I-Ak, I-As. This antibody can inhibit I-A-restricted T cell responses of the H-2b, H-2d, H-2q, H-2u but not H-2f, H-2k, H-2s haplotypes.
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.