missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC Class II Antibody (ER-TR2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18538710 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.125 mL; APC
Código de producto.
18538710 0.125 mL; APC
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18538710

Marca: Novus Biologicals NB10064959APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

MHC Class II Monoclonal antibody specifically detects MHC Class II in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MHC Class II
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon ER-TR2
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen class II histocompatibility antigen, M alpha chain, D6S222E, DMA, HLA class II histocompatibility antigen, DM alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DM alpha, MHC class II antigen DMA, Really interesting new gene 6 protein, RING6HLADM
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Isolated C3H thymic stromal cells
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.125 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3108
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.