missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC Class II Antibody (CVS20), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18775140 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18775140 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18775140 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234848AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MHC Class II Monoclonal antibody specifically detects MHC Class II in Human, Bovine, Canine, Equine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MHC Class II
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon CVS20
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen class II histocompatibility antigen, M alpha chain, D6S222E, DMA, HLA class II histocompatibility antigen, DM alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DM alpha, MHC class II antigen DMA, Really interesting new gene 6 protein, RING6HLADM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 3132 cells
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3108
Especies diana Human, Bovine, Canine, Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.