missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC Class II Antibody (CVS20), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18059943 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18059943 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18059943 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234848AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MHC Class II Monoclonal specifically detects MHC Class II in Human, Bovine, Canine, Equine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MHC Class II
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon CVS20
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen class II histocompatibility antigen, M alpha chain, D6S222E, DMA, HLA class II histocompatibility antigen, DM alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DM alpha, MHC class II antigen DMA, Really interesting new gene 6 protein, RING6HLADM
Símbolos de los genes HLA-DMA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 3132 cells
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3108
Especies diana Human, Bovine, Canine, Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.