missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC Class I Antibody (MEM-E/06), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18224760 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18224760 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18224760

Marca: Novus Biologicals NB500307UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MHC Class I Monoclonal specifically detects MHC Class I in Human, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MHC Class I
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-E/06
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Alias de gen DKFZp686P19218, EA1.2, EA2.1, HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain E, HLA class I histocompatibility antigen, E alpha chain, HLA-6.2, HLAE, lymphocyte antigen, major histocompatibility complex, class I, E, MHC, MHC class I antigen E, MHC HLA-E alpha-1, MHC HLA-E alpha-2.1, QA1
Símbolos de los genes HLA-E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterially expressed recombinant full length protein refolded with beta2-microglobulin and peptide (Human).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Major Histocompatibility Complexes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3133
Especificidad de la prueba This antibody (clone MEM-E/06) recognized native surface-expressed HLA-E, but not denaturated heavy chain of HLA-E. HLA-E belongs to the MHC Class I molecules (MHC Class Ib; nonclassical) and it is expressed on many types of the human cells. Some resultss showed that this antibody cross-reacts with some classical MHC Class I molecules (HLA-A3, -A11, -B7). However, others have confirmed that this antibody exhibits much broader cross-reactivity classical MHC Class I antigens, namely with HLA-A24, -A32, -B8, -B15, -B27, -B35, -B44, -B54, -C3, -C4, -C5, -C7.
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.