Learn More
MGP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno MGP
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16817313
Ver documentos
Proteintech
10734-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16807313
Ver documentos
Proteintech
10734-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
MGP is associates with the organic matrix of bone and cartilage. MGP is thought to act as an inhibitor of bone formation.
Especificaciones
Especificaciones
MGP
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P08493
4256
MGP Fusion Protein Ag1091
Primary
-20°C
MGP
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GIG36, matrix Gla protein, MGLAP, MGP, NTI
MGP
IgG
Antigen Affinity Chromatography