Learn More
MGP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16807313 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16807313 150 μL 150 microlitros
16817313 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16807313
Marca: Proteintech 107341AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
MGP is associates with the organic matrix of bone and cartilage. MGP is thought to act as an inhibitor of bone formation.
Especificaciones
Antígeno MGP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MGP
N.º de referencia del gen P08493
Alias de gen GIG36, matrix Gla protein, MGLAP, MGP, NTI
Símbolos de los genes MGP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MGP Fusion Protein Ag1091
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4256
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG