Descripción
mGluR5 Monoclonal specifically detects mGluR5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | mGluR5 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1A11D10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | glutamate receptor, metabotropic 5, GPRC1EMGLUR5metabotropic glutamate receptor 5, mGlu5, mGluR5 |
| Símbolos de los genes | GRM5 |
| Mostrar más |