missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mGluR1 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209201 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18209201 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18209201 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10093555JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

mGluR1 Polyclonal specifically detects mGluR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno mGluR1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen glutamate receptor, metabotropic 1, GRM1A, metabotropic glutamate receptor 1, mGluR1, MGLUR1A, MGLUR1GPRC1AmGlu1
Símbolos de los genes GRM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide comprising internal residues of the human metabotropic GluR1 alpha protein. Reacts with rat and mouse GluR1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación GPCR, Metabotropic Glutamate Receptors, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2911.0
Especificidad de la prueba mGluR1, Synthetic peptide comprising internal residues of the human GluR1 alpha protein. Reacts with rat and mouse mGluR1.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.