Learn More
mGluR1 Antibody (511601), DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18545846 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18545846 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18545846
Marca: Novus Biologicals FAB48361D
Mouse Monoclonal Antibody
mGluR1 Monoclonal antibody specifically detects mGluR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno mGluR1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 511601
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen glutamate receptor, metabotropic 1, GRM1A, metabotropic glutamate receptor 1, mGluR1, MGLUR1A, MGLUR1GPRC1AmGlu1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human mGluR1a, Met1-Ser522, Accession # Q13255
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2911
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a