missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGAT5B Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18683338 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18683338 25 μL 25 microlitros
18277083 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18683338

Marca: Novus Biologicals NBP25899225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MGAT5B Polyclonal specifically detects MGAT5B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MGAT5B
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen alpha-1,6-mannosylglycoprotein 6-beta-N-acetylglucosaminyltransferase B, Alpha-mannoside beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase B, beta(1,6)-N-acetylglucosaminyltransferase V, EC 2.4.1.-, EC 2.4.1.155, FLJ25132, GlcNAc-T Vb, GnT-IX, GNT-Vb, hGnTVb, isoenzyme B, isozyme B, KIAA2008, Mannoside acetylglucosaminyltransferase 5B, mannosyl (alpha-1,6-)-glycoprotein beta-1,6-N-acetyl-glucosaminyltransferase, N-acetylglucosaminyltransferase IX, N-acetylglucosaminyl-transferase Vb
Símbolos de los genes MGAT5B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RTKRLTAQWALAAQRLAQKLGATQRDQKQILVHIGFLTEESGDVFSPRVLKGGPLGEMVQWADILTALYVLGHGLRVTVSLKELQSNLGVPPGRGSCPLTMPLPFDLIYTDYHGLQQMKRHMGLSFKKYRCRIRVID
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146664
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.