missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGAT1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7202203 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18325444 20 μL 20 microlitros
18346256 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18325444 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30474120UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MGAT1 Polyclonal specifically detects MGAT1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MGAT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen alpha-1,3-mannosyl-glycoprotein 2-beta-N-acetylglucosaminyltransferase, EC 2.4.1.101, GGNT1, GlcNAc-T I, GLCT1, GLYT1GLCNAC-TI, GNT-1, GNT-I, mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase, MGAT, N-glycosyl-oligosaccharide-glycoprotein N-acetylglucosaminyltransferase I
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 156-445 of human MGAT1 (NP_001108092.1).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4245
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.