Learn More
MGAT1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18325444 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
18325444 20 μL 20 microlitros
18346256 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18325444
Marca: Novus Biologicals NBP30474120UL
Rabbit Polyclonal Antibody
MGAT1 Polyclonal specifically detects MGAT1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MGAT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen alpha-1,3-mannosyl-glycoprotein 2-beta-N-acetylglucosaminyltransferase, EC 2.4.1.101, GGNT1, GlcNAc-T I, GLCT1, GLYT1GLCNAC-TI, GNT-1, GNT-I, mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase, MGAT, N-glycosyl-oligosaccharide-glycoprotein N-acetylglucosaminyltransferase I
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 156-445 of human MGAT1 (NP_001108092.1).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4245
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG