missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MFG-E8 Antibody (SPM291), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587895 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587895 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587895 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311482AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MFG-E8 Monoclonal antibody specifically detects MFG-E8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MFG-E8
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM291
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BA46, Breast epithelial antigen BA46, EDIL1, hP47, HsT19888, lactadherin, medin, MFG1, MFG-E8, MFGM, Milk fat globule-EGF factor 8, milk fat globule-EGF factor 8 protein, O-acetyl disialoganglioside synthase, OAcGD3S, SED1, SPAG10, sperm associated antigen 10, sperm surface protein hP47
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human milk fat globule membrane preparation (Uniprot: Q08431)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4240
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.