missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MFF Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1G4B12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | MFF |
|---|---|
| Clon | 1G4B12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16868485
|
Proteintech
66527-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16858485
|
Proteintech
66527-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody recognizes the endogenous MFF protein around 26-29 kDa and 35-38 kDa.
The exact function of C2orf33 remains unknown.Especificaciones
| MFF | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| AD033, C2orf33, MFF, mitochondrial fission factor | |
| MFF | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1G4B12 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Pig, Human, Rat, Mouse | |
| Q4KM98, Q6PCP5, Q9GZY8 | |
| 100513442, 301563, 56947, 75734 | |
| MFF Fusion Protein Ag9990 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MFF |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto