missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MFF Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1G4B12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 66527-1-IG-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This antibody recognizes the endogenous MFF protein around 26-29 kDa and 35-38 kDa.
The exact function of C2orf33 remains unknown.Especificaciones
| MFF | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q4KM98, Q6PCP5, Q9GZY8 | |
| MFF | |
| MFF Fusion Protein Ag9990 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Pig, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1G4B12 | |
| Unconjugated | |
| MFF | |
| AD033, C2orf33, MFF, mitochondrial fission factor | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 100513442, 301563, 56947, 75734 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido