Learn More
MFF Antibody (SR1564), Novus Biologicals™
Código de producto. 18653855 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18653855 100 μg 100 microlitros
18693144 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18653855
Marca: Novus Biologicals NBP322301100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
MFF Monoclonal antibody specifically detects MFF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MFF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1564
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen mitochondrial fission factor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human MFF (Uniprot #: Q9GZY8)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56947
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG