Descripción
Compuesto de ésteres de celulosa mixta (nitrato y acetato)
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación. Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™. Características y ventajas: - Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental - Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, en color blanco o negro, con o sin una superficie de rejilla - Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Formato | Disco |
| Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato); sin Triton |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 60 ml/min x cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aclarado de fluidos; filtración esterilizante de medios de cultivo de tejidos, aditivos antibióticos; monitorización del aire; análisis de partículas; eliminación de partículas; ensayos biológicos (estudios de unión de receptores, precipitados TCA, etc.). |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- IMMO-NC triton free MCE 0.45µm WH PL
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol