Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™, sin Triton
Código de producto. 10247820 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Tamaño de la unidad:
10 GR
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
10247820 0,45 μm 142 mm paquete de 50
10319750 0,45 μm 25 mm paquete de 100
10309610 0,22 μm 25 mm paquete de 100
10004690 0,45 μm 90 mm paquete de 25
10126490 0,22 μm 13 mm paquete de 100
10607321 0,45 μm 47 mm paquete de 100
10480211 0,45 μm 13 mm 10 GR
11596395 0,22 μm 47 mm paquete de 100
8 options
Código de producto. 10247820
Marca: Merck HATF14250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compuesto de ésteres de celulosa mixta (nitrato y acetato)
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación. Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™. Características y ventajas: - Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental - Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, en color blanco o negro, con o sin una superficie de rejilla - Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Reutilizable
Tipo de filtro Filtro de membrana
Formato Disco
Material Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato); sin Triton
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 60 ml/min x cm2
Para utilizar con (aplicación) Aclarado de fluidos; filtración esterilizante de medios de cultivo de tejidos, aditivos antibióticos; monitorización del aire; análisis de partículas; eliminación de partículas; ensayos biológicos (estudios de unión de receptores, precipitados TCA, etc.).
Tipo de membrana Plano
Tipo Membranas de transferencia
Mojabilidad Hidrófilo
Diámetro (imperial) 5,6 in
Diámetro (métrico) 142 mm