Description
Compuesto de ésteres de celulosa mixta (nitrato y acetato)
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación. Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Spécification
Spécification
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Formato | Disco |
| Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato); sin Triton |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 60 ml/min x cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aclarado de fluidos; filtración esterilizante de medios de cultivo de tejidos, aditivos antibióticos; monitorización del aire; análisis de partículas; eliminación de partículas; ensayos biológicos (estudios de unión de receptores, precipitados TCA, etc.). |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.