missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEX3D Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18743054 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18743054 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18743054 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1773320.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MEX3D Polyclonal specifically detects MEX3D in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MEX3D
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q86XN8
Alias de gen KIAA2031Tino, mex-3 homolog D (C. elegans), OK/SW-cl.4, ring finger (C3HC4 type) and KH domain containing 1, ring finger and KH domain containing 1, RING finger and KH domain-containing protein 1, RING finger protein 193, RKHD1MEX3, RNA-binding protein MEX3D, RNF193MEX-3D, TINObcl-2 ARE RNA binding protein
Símbolos de los genes MEX3D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the center of human Rkhd1. The immunogen is located within amino acids 360 - 410 of Rkhd1. Amino Acid Squence: WAKTPNQGRRPPTAT
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 399664
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.