Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos combinados de pH/ATC y pH Serie Reach
A pH electrode with an integrated temperature sensor featuring an extended shaft for measuring a wide range of samples in large vessels.
277.00€ - 411.00€
Especificaciones
Junta | Cerámica |
---|---|
Material | Vidrio |
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Para utilizar con (aplicación) | Medición exacta de una amplia gama de tipos de muestras |
Membrana | Vidrio HA |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10523375
|
METTLER TOLEDO™
51343062 |
InLab™ Reach Pt1000-425 | Electrodo combinado; sonda de temperatura integrada (Pt-1000) | Clavija múltiple | De clavija múltiple a BNC (30281896) |
411.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10049392
|
METTLER TOLEDO™
51343061 |
InLab™ Reach Pro-425 | Electrodo combinado; sonda de temperatura integrada (NTC 30 kΩ) | Clavija múltiple | De clavija múltiple a BNC (30281896) |
411.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15529601
|
METTLER TOLEDO™
30244733 |
InLab™ Reach 225 | Electrodo combinado | S7 | De S7 a BNC (30281915) |
277.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15569601
|
METTLER TOLEDO™
30248120 |
InLab™ Reach 425 | Electrodo combinado | S7 | De S7 a BNC (30281915) |
310.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15579601
|
METTLER TOLEDO™
30248826 |
InLab™ Reach Pro-225 | Electrodo combinado; sonda de temperatura integrada (NTC 30 kΩ) | Clavija múltiple | De clavija múltiple a BNC (30281896) |
377.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15599601
|
METTLER TOLEDO™
30248828 |
InLab™ Reach Pt1000-225 | Electrodo combinado; sonda de temperatura integrada (Pt-1000) | Clavija múltiple | De clavija múltiple a BNC (30281896) |
377.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Tipo: combinación de pH
- Tipo de unión: cerámica
- Electrolito de referencia: 3 mol/l de KCl
- Material del eje: vidrio
- Intervalo de pH: de 0 a 14
- Escala de temperatura: 0° a 100 °C
- Tipo de membrana de vidrio: Vidrio con alto contenido de álcali y error de álcali bajo para valores de pH y temperaturas elevados
- Resistencia de membrana: 600 mOhm
- Conexión: MultiPin™
- Longitud del eje: 42.5 cm
- Diámetro del eje: 12 mm
- Almacenamiento: solución de almacenamiento InLab™
Especificaciones
Cerámica | |
De 0 a 14 | |
Vidrio HA |
Vidrio | |
Medición exacta de una amplia gama de tipos de muestras | |
De 0 °C a 100 °C |