Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones y kits de tapones para medidores portátiles de oxígeno disuelto
For use with Portable Dissolved Oxygen Meters.
Marca: Mettler Toledo™ 51300140
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estándar de oxígeno cero
- Capacidad: 500 ml
Especificaciones
500 ml | |
Medidor de oxígeno disuelto portátil | |
DO |
Pastillas de oxígeno cero de OD | |
Estándar de calibración |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- zero oxygen tablets
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: adipic acid