Learn More
METTL14 Antibody (CL4252) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30290743 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30290743 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30290743 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259043MFV610
Mouse Monoclonal Antibody
METTL14 Monoclonal antibody specifically detects METTL14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno METTL14
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL4252
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, KIAA1627methyltransferase-like protein 14, methyltransferase like 14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9HCE5, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57721
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a