missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METT10D Antibody (OTI3B5), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18193386 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18193386 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18193386 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272654IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

METT10D Monoclonal specifically detects METT10D in Human, Mouse, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno METT10D
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B5
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.1.1.-, methyltransferase 10 domain containing, Methyltransferase 10 domain-containing protein, methyltransferase like 16, METT10D, MGC3329, putative methyltransferase METT10D
Símbolos de los genes METTL16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human METT10D (NP_076991) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79066.0
Especies diana Human, Mouse, Monkey, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.