Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrome Wire Shelf, Brite Finish
Design your storage to suit your lab's needs. Metro Super Erecta Chrome Wire Shelf in Brite finish is easily adjustable, offering multiple storage configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.
Marca: Metro™ 1848BR
Includes: Clips y cuñas de plástico.
Descripción
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acabado cromado económico para entornos secos y con poca humedad
- El acabado lacado proporciona el aspecto del cromo
Especificaciones
48 x 18 in. (122 x 45,7 cm) | |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ | |
48 pulg | |
800 lb | |
18 pulg | |
Chrome |
Brite | |
Clips y cuñas de plástico | |
122 cm | |
363 kg | |
45,7 cm |