Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, encimera inoxidable, con protector de salpicaduras y marco de 3 lados
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm)
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm)
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm)
59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm)
Incluye:
Protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados
Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción
Tipo de producto:
Mesa fija
Mesa móvil
Förpackningsstorlek
cada uno
Beskrivelse
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Ordreinfo
Casters must be ordered separately.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Mesa móvil |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
| Altura (imperial) | 35 in |
| Altura (métrico) | 89 cm |
| Incluye | Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción |
| Longitud (imperial) | 35,75 in |
| Longitud (métrico) | 90,8 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 273 kg |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion