Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior de isla inoxidable y estante sólido HD
Código de producto. 15977141
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm)
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm)
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm)
59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm)
30 × 30 × 35 pulg (76,2 × 76,2 × 89 cm)
Incluye:
Estante HD sólido
Estante HD sólido, accesorio adaptador
Tipo de producto:
Mesa fija
Mesa móvil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye Tipo de producto unitSize
15977141 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) Estante HD sólido, accesorio adaptador Mesa móvil cada uno
15907091 30 × 30 × 35 pulg (76,2 × 76,2 × 89 cm) Estante HD sólido Mesa fija cada uno
15987091 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) Estante HD sólido Mesa fija cada uno
15967101 47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) Estante HD sólido Mesa fija cada uno
15947111 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) Estante HD sólido Mesa fija cada uno
15947121 29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm) Estante HD sólido, accesorio adaptador Mesa móvil cada uno
15997131 47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) Estante HD sólido, accesorio adaptador Mesa móvil cada uno
15917131 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) Estante HD sólido, accesorio adaptador Mesa móvil cada uno
8 options
Código de producto. 15977141
Marca: Metro™ LTSM60IS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro ofrece un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa móvil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 35 in
Altura (métrico) 89 cm
Incluye Estante HD sólido, accesorio adaptador
Longitud (imperial) 59,75 in
Longitud (métrico) 151,7 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 273 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Acero inoxidable