Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica gris y estante sólido HD
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,75 × 30 × 36 pulg (75,5 × 76,2 × 91,44 cm)
35,75 × 30 × 36 pulg (90,8 × 76,2 × 91,44 cm)
47,75 × 30 × 35,8 pulg (121,28 × 76,2 × 90,93 cm)
47,75 × 30 × 36 pulg (121,2 × 76,2 × 91,44 cm)
59,75 × 30 × 36 pulg (151,7 × 76,2 × 91,44 cm)
Tipo de producto:
Mesa de trabajo
Mesa de trabajo de laboratorio móvil
Incluye:
Estante HD sólido
Estante HD sólido, accesorio adaptador
Estante HD y (4) postes HD de acero inoxidable y parte superior fenólica gris o parte superior fenólica gris con protector de salpicaduras, accesorio adaptador Metro™, ruedas de tubo de 12,7 cm (5 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mesa de trabajo |
| Color | Plata |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 47,75 × 30 × 36 pulg (121,2 × 76,2 × 91,44 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
| Altura (imperial) | 36 in |
| Altura (métrico) | 91,44 cm |
| Incluye | Estante HD sólido |
| Longitud (imperial) | 47,75 in |
| Longitud (métrico) | 121,2 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
| Mostrar más |