Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica gris y bastidor en 3 lados
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mesa móvil |
| Color | Plata |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 59,75 × 30 × 36 pulg (151,7 × 76,2 × 91,44 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
| Altura (imperial) | 36 in |
| Altura (métrico) | 91,44 cm |
| Incluye | Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador |
| Longitud (imperial) | 59,75 in |
| Longitud (métrico) | 151,7 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
| Mostrar más |