Learn More
Metro™ Accesorios para mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, ganchos de uso general Código de producto.: 15996931
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Metro™ Accesorios para mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, ganchos de uso general
Código de producto. p-4681300
Interior de, 0,38 in, 9,6 mm, cada uno
Click to view available options
Acabado:
Cromado
Interior de
Anchura (imperial):
0,38 in
2 in
Anchura (métrico):
9,6 mm
5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15996931
Marca: Metro™ HK23S
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Mantenga su espacio de trabajo organizado y los elementos al alcance de la mano. Los ganchos de uso general Metro son perfectos para su uso con las mesas de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super.
  • Posibilidad de elegir ganchos para usarse con mesas con suspensiones
Especificaciones
Tipo de producto Gancho de uso general
Certificaciones/conformidad NSF
Fondo (imperial) 1,69 in
Fondo (métrico) 4,29 cm
Acabado Interior de
Para utilizar con (equipo) Estantes «Cantilever» para mesas de trabajo con suspensiones
Altura (imperial) 3,44 in
Altura (métrico) 8,7 cm
Tamaño Pequeño
Modelo A presión
Anchura (imperial) 0,38 in
Anchura (métrico) 9,6 mm
Título del producto
Metro™ Accesorios para mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, ganchos de uso general >