Learn More
Metro™ Accesorios para mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, ganchos de uso general
Click to view available options
Acabado:
Cromado
Interior de
Anchura (imperial):
0,38 in
2 in
Anchura (métrico):
9,6 mm
5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Posibilidad de elegir ganchos para usarse con mesas con suspensiones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gancho de uso general |
| Certificaciones/conformidad | NSF |
| Fondo (imperial) | 1,69 in |
| Fondo (métrico) | 4,29 cm |
| Acabado | Cromado |
| Para utilizar con (equipo) | Estantes «Cantilever» para mesas de trabajo con suspensiones |
| Altura (imperial) | 3,44 in |
| Altura (métrico) | 8,7 cm |
| Tamaño | Pequeño |
| Modelo | A presión |
| Mostrar más |