Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, fija
Código de producto. 15997321
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
48 x 30 x 34 pulg (121,92 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 30 x 34 pulg (152,4 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 30 x 34 pulg (152,5 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 36 x 34 pulg (152,4 x 91,4 x 86,4 cm)
70 x 30 x 34 pulg (177,8 x 76,2 x 86,36 cm)
72 x 30 x 34 pulg (182,88 x 76,2 x 86,36 cm)
96 x 30 x 34 pulg (243,84 x 76,2 x 86,36 cm)
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (14 ga)
Incluye:
Bastidor en 3 lados de la parte inferior (acero inox.)
Bastidor en H inferior (acero inox.)
Estante inferior (acero inox.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Material Incluye unitSize
15997321 60 x 30 x 34 pulg (152,5 x 76,2 x 86,36 cm) Acero inoxidable Bastidor en 3 lados de la parte inferior (acero inox.) cada uno
15967331 60 x 36 x 34 pulg (152,4 x 91,4 x 86,4 cm) Acero inoxidable Bastidor en 3 lados de la parte inferior (acero inox.) cada uno
15927331 70 x 30 x 34 pulg (177,8 x 76,2 x 86,36 cm) Acero inoxidable Bastidor en 3 lados de la parte inferior (acero inox.) cada uno
15957321 48 x 30 x 34 pulg (121,92 x 76,2 x 86,36 cm) Acero inoxidable (14 ga) Estante inferior (acero inox.) cada uno
15967321 48 x 30 x 34 pulg (121,92 x 76,2 x 86,36 cm) Acero inoxidable (14 ga) Bastidor en 3 lados de la parte inferior (acero inox.) cada uno
15977321 60 x 30 x 34 pulg (152,4 x 76,2 x 86,36 cm) Acero inoxidable (14 ga) Estante inferior (acero inox.) cada uno
15987321 60 x 30 x 34 pulg (152,4 x 76,2 x 86,36 cm) Acero inoxidable (14 ga) Bastidor en H inferior (acero inox.) cada uno
15917331 72 x 30 x 34 pulg (182,88 x 76,2 x 86,36 cm) Acero inoxidable (14 ga) Estante inferior (acero inox.) cada uno
15947331 96 x 30 x 34 pulg (243,84 x 76,2 x 86,36 cm) Acero inoxidable (14 ga) Estante inferior (acero inox.) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15997321 Proveedor Metro™ N.º de proveedor WT306US
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantener todo en orden en un laboratorio es importante para todo el personal. La mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable Metro HD Super es fija y cuenta con una base abierta que la hace fácil de limpiar. Su superficie estable y su construcción de base la convierten en una opción adecuada para casi cualquier laboratorio.
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 y 86,4 cm sin uniones y con bordes redondeados
  • La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
  • Los postes con pies ajustables compensan las irregularidades leves del suelo
  • Pie de nivelación en cada poste
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assemble easily without tools. Other sizes available; call your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa fija
Estilo de la base Se abre con pasamanos laterales y traseros
Certificaciones/conformidad NSF
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 x 30 x 34 pulg (152,5 x 76,2 x 86,36 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 34 in
Altura (métrico) 86,36 cm
Incluye Bastidor en 3 lados de la parte inferior (acero inox.)
Longitud (imperial) 30 in
Longitud (métrico) 76,2 cm
Peso (imperial) 115 lb
Peso (métrico) 52 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Acero inoxidable