Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, fija
Descripción
- Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 y 86,4 cm sin uniones y con bordes redondeados
- La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
- Los postes con pies ajustables compensan las irregularidades leves del suelo
- Pie de nivelación en cada poste
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assemble easily without tools. Other sizes available; call your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mesa fija |
| Estilo de la base | Abrir con estante inferior |
| Certificaciones/conformidad | NSF |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 60 x 30 x 34 pulg (152,4 x 76,2 x 86,36 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza y la estabilidad |
| Altura (imperial) | 34 in |
| Altura (métrico) | 86,36 cm |
| Incluye | Estante inferior (acero inox.) |
| Longitud (imperial) | 60 in |
| Longitud (métrico) | 152,4 cm |
| Mostrar más |