Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, fija
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
48 x 30 x 34 pulg (121,92 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 30 x 34 pulg (152,4 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 30 x 34 pulg (152,5 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 36 x 34 pulg (152,4 x 91,4 x 86,4 cm)
70 x 30 x 34 pulg (177,8 x 76,2 x 86,36 cm)
72 x 30 x 34 pulg (182,88 x 76,2 x 86,36 cm)
96 x 30 x 34 pulg (243,84 x 76,2 x 86,36 cm)
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (14 ga)
Incluye:
Bastidor en 3 lados de la parte inferior (acero inox.)
Bastidor en H inferior (acero inox.)
Estante inferior (acero inox.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 y 86,4 cm sin uniones y con bordes redondeados
- La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
- Los postes con pies ajustables compensan las irregularidades leves del suelo
- Pie de nivelación en cada poste
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assemble easily without tools. Other sizes available; call your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mesa fija |
| Estilo de la base | Abrir con estante inferior |
| Certificaciones/conformidad | NSF |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 72 x 30 x 34 pulg (182,88 x 76,2 x 86,36 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza y la estabilidad |
| Altura (imperial) | 34 in |
| Altura (métrico) | 86,36 cm |
| Incluye | Estante inferior (acero inox.) |
| Longitud (imperial) | 72 in |
| Longitud (métrico) | 182,88 cm |
| Mostrar más |