Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super con suspensión
Código de producto. 15927341
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm)
72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm)
96 × 30 × 34 pulg (243,9 × 76,2 × 86,4 cm)
Peso (métrico):
71 kg
89 kg
105 kg
114 kg
121 kg
131 kg
Material del estante:
Acero inoxidable
Base abierta (sin estante inferior)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15927341
Marca: Metro™ WTC307FS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Amplíe fácilmente su espacio de trabajo. La mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable Metro™ HD Super con suspensión tiene postes traseros extendidos que permiten la fijación de la estantería suspendida.
  • 76 cm de ancho
  • Equipado con postes traseros fijos de 223,5 cm y pies de nivelación delanteros
Información de órdenes
Cantilever shelves and wheels sold separately.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa de trabajo
Fondo (imperial) 30 in
Fondo (métrico) 76,2 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 34 in
Altura (métrico) 86,4 cm
Incluye Suspensión
Longitud (imperial) 72 in
Longitud (métrico) 182,5 cm
Material del estante Acero inoxidable
Peso (imperial) 251 lb
Peso (métrico) 114 kg
Tipo de rueda Ruedas no incluidas; se venden por separado.
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Chrome