Learn More
Metro™ Estantes voladizos
Para uso con estantes Super Erecta™ o HD Super™
Marca: Metro™ 1248CSNC
Detalles adicionales : Peso : 3.08800kg
Descripción
- El diseño de la alfombra contra caídas crea un saliente de retención alrededor del estante profundo completo
- Para uso con estantes Super Erecta™ o HD Super™
- Anchura: 12 pulg
Información de órdenes
Solicite postes traseros más altos que los postes delanteros para acomodar este tipo de estante.
Especificaciones
48 x 12 in. (121,9 x 30,48 cm) | |
48 pulg | |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ | |
Chrome |
12 pulg | |
30,48 cm | |
121,9 cm |