Learn More
Methylglyoxal Antibody (9E7), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18415193 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Janelia Fluor 646
Código de producto.
18415193 0.1 mL; Janelia Fluor 646
1 options
Código de producto. 18415193 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259368JF646
Mouse Monoclonal Antibody
Methylglyoxal Monoclonal antibody specifically detects Methylglyoxal in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Methylglyoxal
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 9E7
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 2-oxopropanal, Pyruvaldehyde
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic Methylglyoxal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a