Learn More
Tricloruro de metilgermanio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tricloruro de metilgermanio se utiliza como precursor en la síntesis de cinco metilgermanatos aniónicos espirocíclicos coordinados, al reaccionar con catecol. También participa en la adsorción fotoquímica del organogermanio en una superficie de silicio atómicamente plana terminada en hidrógeno, en la que se utiliza fuente de iluminación excímera de xenón.
Solubilidad
Miscible con éter.
Notas
Sensible a la humedad y reacciona violentamente con el agua. Cuando entra en contacto con agua, también se hidroliza. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
El tricloruro de metilgermanio se utiliza como precursor en la síntesis de cinco metilgermanatos aniónicos espirocíclicos coordinados, al reaccionar con catecol. También participa en la adsorción fotoquímica del organogermanio en una superficie de silicio atómicamente plana terminada en hidrógeno, en la que se utiliza fuente de iluminación excímera de xenón.
Solubilidad
Miscible con éter.
Notas
Sensible a la humedad y reacciona violentamente con el agua. Cuando entra en contacto con agua, también se hidroliza. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methylgermanium trichloride |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.706 g/mL |
Punto de ebullición | 111°C |
Temperatura de inflamación | 10°C (50°F) |
Olor | Chlorine-like |
Fórmula lineal | CH3GeCl3 |
Índice de refracción | 1.4685 |
Cantidad | 2 g |
Número UN | UN2924 |