Learn More
Metilenociclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10783764 5 g Frasco de vidrio 5 g
10135520 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10783764 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325510050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1192-37-6 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192-37-6
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.17
Número MDL MFCD00001661
Clave InChI YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylenecyclohexane, cyclohexane, methylene, 1-methylenecyclohexane, methylene-cyclohexane, cyclohexylmethyl, methylcyclohexyl, acmc-209a1w, methylene cyclohexane
PubChem CID 14502
Nombre IUPAC metilidenociclohexano
SMILES C=C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylenecyclohexane
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 103.0°C
Temperatura de inflamación −006°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(=CH2)
Índice de refracción 1.4465 to 1.4505
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 69
Gravedad específica 0.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylenecyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.