Learn More
Metilciclohexano, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 12618645 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12618645 25 L Recipiente de metal 25 LT
10234010 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
2 options
Código de producto. 12618645
Marca: Fisher Chemical M/4650/25
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 108-87-2
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00001497
Clave InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
Nombre IUPAC metilciclohexano
SMILES CC1CCCCC1
Especificaciones
Punto de fusión -126°C
Color Incolora
Punto de ebullición 101°C
Envase Recipiente de metal
Cantidad 25 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19g/mol
Forma física Líquido