Learn More
Metacrilato de metilo, extrapuro, SLR, estabilizado con Topanol, Fisher Chemical
CAS | 80-62-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 100.117 |
Número MDL | 8587 |
Clave InChI | VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate |
PubChem CID | 6658 |
ChEBI | CHEBI:34840 |
Nombre IUPAC | 2-metilprop-2-enoato de metilo |
SMILES | CC(=C)C(=O)OC |
Descripción
80-62-6 | |
100.117 | |
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N | |
6658 | |
2-metilprop-2-enoato de metilo |
C5H8O2 | |
8587 | |
methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate | |
CHEBI:34840 | |
CC(=C)C(=O)OC |
Especificaciones
80-62-6 | |
Incolora | |
Frasco de vidrio ámbar | |
8587 | |
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilprop-2-enoato de metilo | |
6658 | |
CHEBI:34840 | |
Líquido |
-48°C | |
100°C | |
C5H8O2 | |
methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate | |
CC(=C)C(=O)OC | |
100.117 | |
3.5 | |
100.12g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Methyl methacrylate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.