Learn More
Metil isonicotinato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
78.40€ - 289.00€
CAS | 2459-09-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H7NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 137.14 |
Número MDL | MFCD00006427 |
Clave InChI | OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | COC(=O)C1=CC=NC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10429630
|
Thermo Scientific Acros
127061000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
78.40€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10143130
|
Thermo Scientific Acros
127065000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
289.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2459-09-8 | |
137.14 | |
OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N |
C7H7NO2 | |
MFCD00006427 | |
COC(=O)C1=CC=NC=C1 |
Especificaciones
Methyl isonicotinate | |
2459-09-8 | |
Marrón a naranja | |
207.0°C to 209.0°C | |
Auténtico | |
C7H7NO2 | |
MFCD00006427 | |
10, 5034 | |
trimethyl trimellitate, trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate, methyl trimellitate, trimellitic acid trimethyl ester, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, unii-16o7dt5n66, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-trimethyl ester, 1,2,4-trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate, acmc-1ckkm | |
COC(=O)C1=CC=NC=C1 | |
137.14 | |
137.14 | |
Líquido |
98% | |
8.5°C | |
1.1610g/mL | |
82°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5120 to 1.5140 | |
22, 46 | |
1.161 | |
OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N | |
trimetil benceno-1,2,4-tricarboxilato | |
17159 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 219-546-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methyl isonicotinate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2