Learn More
3-Hidroxi-4-yodobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
37.47€ - 436.00€
CAS 157942-12-6
Fórmula molecular C8H7IO3
Peso molecular (g/mol) 278.045
Número MDL MFCD06203960
Clave InChI LXCQVWRESZDFGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl-4-iodo-3-hydroxy benzoate, 3-hydroxy-4-iodobenzoic acid methyl ester, 3-hydroxy-4-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-iodobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-hydroxy-4-iodo-, methyl ester, rarechem al bf 0964, methyl 3-hydroxy4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-3-hydroxybenzoate, methyl-3-hydroxy-4-iodobenzoate, methyl-4-iodo-3-hydroxybenzoate
PubChem CID 10378812
Nombre IUPAC 3-hidroxi-4-yodobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15451519
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64354.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15431519
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64354.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15441519
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64354.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Intermedio útil en la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
157942-12-6
278.045
LXCQVWRESZDFGW-UHFFFAOYSA-N
10378812
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)O
C8H7IO3
MFCD06203960
methyl-4-iodo-3-hydroxy benzoate, 3-hydroxy-4-iodobenzoic acid methyl ester, 3-hydroxy-4-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-iodobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-hydroxy-4-iodo-, methyl ester, rarechem al bf 0964, methyl 3-hydroxy4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-3-hydroxybenzoate, methyl-3-hydroxy-4-iodobenzoate, methyl-4-iodo-3-hydroxybenzoate
3-hidroxi-4-yodobenzoato de metilo
Especificaciones
Methyl 3-hydroxy-4-iodobenzoate
C8H7IO3
7289690
methyl-4-iodo-3-hydroxy benzoate, 3-hydroxy-4-iodobenzoic acid methyl ester, 3-hydroxy-4-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-iodobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-hydroxy-4-iodo-, methyl ester, rarechem al bf 0964, methyl 3-hydroxy4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-3-hydroxybenzoate, methyl-3-hydroxy-4-iodobenzoate, methyl-4-iodo-3-hydroxybenzoate
LXCQVWRESZDFGW-UHFFFAOYSA-N
3-hidroxi-4-yodobenzoato de metilo
10378812
97%
157942-12-6
MFCD06203960
Light sensitive
Slightly soluble in water.
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)O
278.045
278.05
Sólido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes