Learn More
Metil 3-ciclohexenocarboxilato 97, %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 3-cyclohexenecarboxylate |
Densidad | 1.0200g/mL |
Punto de ebullición | 185.0°C |
Temperatura de inflamación | 60°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Cantidad | 500 mL |
Gravedad específica | 1.02 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.