Learn More
Metil 3-bromo-5-fluorofenilacetato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7054392
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15409078
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62561.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 937732-38-2 | C9H8BrFO2 | 247.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 937732-38-2
Fórmula molecular C9H8BrFO2
Peso molecular (g/mol) 247.063
Clave InChI AJSCFDHWZUZCNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-3-bromo-5-fluorophenyl acetate, methyl 3-bromo-5-fluorophenyl acetate
PubChem CID 59290393
Nombre IUPAC metil 2-(3-bromo-5-fluorofenil)acetato
SMILES COC(=O)CC1=CC(=CC(=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromo-5-fluorophenylacetate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido